missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lödning, blyfritt, 50g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Löd, blyfritt, 50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selenium/Iron/Cadmium/Mercury/Bismuth/Gold/Arsenic/Indium/Nickel/Lead/Antimony/Copper/Silver/Aluminium/Zinc/Phosphorus |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 50 g |
| Form | Pjäser |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Selenium 0.0004 %/Iron 0.0021 %/Cadmium 0.0023 %/Mercury 0.003 %/Bismuth 0.005 %/Gold 0.0091 %/Arsenic 0.0125 %/Indium 0.0129 %/Nickel 0.0149 %/Lead 0.044 %/Antimony 0.124 %/Copper 1.189 %/Silver 4.09 %/Aluminium (0.0014) %/Zinc (0.0019) %/Phosphorus (0.011) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?