Läs mer
Solder, Lead-Free, 50g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Solder, Lead-Free, 50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Germanium/Aluminium/Zinc/Cadmium/Iron/Gold/Phosphorus/Nickel/Arsenic/Indium/Lead/Bismuth/Antimony/Copper/Silver/Tin |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Germanium -70 ppm/Aluminium -6 ppm/Zinc -5 ppm/Cadmium 0.0015 %/Iron 0.0022 %/Gold 0.0024 %/Phosphorus 0.0026 %/Nickel 0.0039 %/Arsenic 0.017 %/Indium 0.017 %/Lead 0.036 %/Bismuth 0.0362 %/Antimony 0.078 %/Copper 0.1 %/Silver 1.12 % |