missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Solder, Lead-Free, 50g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Solder, Lead-Free, 50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Germanium/Arsenic/Cadmium/Cobalt/Indium/Iron/Nickel/Gold/Bismuth/Phosphorus/Antimony/Lead/Copper/Silver |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Germanium 0.001 %/Arsenic 0.002 %/Cadmium 0.0025 %/Cobalt 0.005 %/Indium 0.005 %/Iron 0.005 %/Nickel 0.006 %/Gold 0.008 %/Bismuth 0.016 %/Phosphorus 0.025 %/Antimony 0.032 %/Lead 0.035 %/Copper 0.07 %/Silver 2.9 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?