missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Solder, Lead-Free, 50g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Solder, Lead-Free, 50g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium/Gold/Selenium/Zinc/Cobalt/Iron/Mercury/Phosphorus/Cadmium/Indium/Germanium/Arsenic/Bismuth/Nickel/Lead/Antimony/Copper/Silver |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Aluminium (0.001) %/Gold (0.001) %/Selenium (0.001) %/Zinc (0.002) %/Cobalt (0.003) %/Iron (0.003) %/Mercury (0.003) %/Phosphorus (0.003) %/Cadmium (0.004) %/Indium (0.007) %/Germanium (0.01) %/Arsenic (0.015) %/Bismuth (0.031) %/Nickel (0.033) %/Lead (0.055) %/Antimony (0.08) %/Copper (0.8) %/Silver (3.5) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?