Läs mer
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivning
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Selenium/Cadmium/Iron/Indium/Bismuth/Arsenic/Lead/Silver/Nickel/Copper/Antimony/Phosphorus/Aluminium/Zinc |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Selenium 0.0038 %/Cadmium 0.0103 %/Iron 0.0138 %/Indium 0.0179 %/Bismuth 0.038 %/Arsenic 0.045 %/Lead 0.056 %/Silver 0.086 %/Nickel 1.22 %/Copper 4.49 %/Antimony 4.81 %/Phosphorus (0.002) %/Aluminium (0.0026) %/Zinc (0.02) % |