missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivning
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium/Iron/Arsenic/Indium/Nickel/Bismuth/Lead/Copper/Antimony/Zinc/Silver/Selenium/Phosphorus/Aluminium |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 0.0018 %/Iron 0.0029 %/Arsenic 0.0032 %/Indium 0.009 %/Nickel 0.0133 %/Bismuth 0.0639 %/Lead 0.077 %/Copper 0.629 %/Antimony 2.1 %/Zinc 2.73 %/Silver 2.8 %/Selenium (0.0008) %/Phosphorus (0.0009) %/Aluminium (0.002) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?