missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivning
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium/Aluminium/Silver/Nickel/Iron/Arsenic/Lead/Copper/Antimony/Bismuth/Zinc |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 0.0012 %/Aluminium 0.0021 %/Silver 0.004 %/Nickel 0.0097 %/Iron 0.011 %/Arsenic 0.0119 %/Lead 0.0238 %/Copper 0.026 %/Antimony 0.031 %/Bismuth 3.03 %/Zinc 8.27 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?