Läs mer
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivning
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus/Zinc/Nickel/Iron/Indium/Gold/Cadmium/Bismuth/Antimony/Aluminium/Lead/Silver/Copper/Tin |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus -34 ppm/Zinc -6 ppm/Nickel 0.0003 %/Iron 0.0026 %/Indium 0.0031 %/Gold 0.0047 %/Cadmium 0.006 %/Bismuth 0.014 %/Antimony 0.019 %/Aluminium 0.032 %/Lead 0.079 %/Silver 0.44 %/Copper 0.681 % |