Läs mer
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivning
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus/Aluminium/Selenium/Zinc/Cadmium/Mercury/Gold/Iron/Bismuth/Antimony/Arsenic/Nickel/Lead/Indium/Silver/Copper/Tin |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus -21 ppm/Aluminium -8 ppm/Selenium -6 ppm/Zinc 0.0005 %/Cadmium 0.0007 %/Mercury 0.0042 %/Gold 0.0046 %/Iron 0.0098 %/Bismuth 0.011 %/Antimony 0.012 %/Arsenic 0.014 %/Nickel 0.0242 %/Lead 0.026 %/Indium 0.028 %/Silver 0.32 %/Copper 0.624 % |