Läs mer
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivning
Solder, Lead-Free, Ø38x13mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cadmium/Nickel/Lead/Germanium/Silver/Aluminium/Copper |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Cadmium 0.0059 %/Nickel 0.0289 %/Lead 0.0339 %/Germanium 0.046 %/Silver 0.052 %/Aluminium 0.065 %/Copper 0.662 % |