Läs mer
Solder, Lead-Free, ARMI∣MBH
Beskrivning
Solder, Lead-Free, Ø40x15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Zinc/Selenium/Aluminium/Iron/Cadmium/Phosphorus/Bismuth/Gold/Mercury/Arsenic/Indium/Nickel/Lead/Antimony/Copper/Silver/Tin |
| CAS | 7440-31-5 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Zinc -15 ppm/Selenium -4 ppm/Aluminium 0.0004 %/Iron 0.0011 %/Cadmium 0.0019 %/Phosphorus 0.0047 %/Bismuth 0.0056 %/Gold 0.008 %/Mercury 0.0084 %/Arsenic 0.011 %/Indium 0.0158 %/Nickel 0.0159 %/Lead 0.044 %/Antimony 0.133 %/Copper 1.22 %/Silver 4.11 % |