Läs mer
Solerole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Solerole |
| CAS | 27610-27-1 |
| Molekylformel | C6H10O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4,5-Dihydroxyhexanoic Acid gamma-Lactone, Dihydro-5-(1-hydroxyethyl)-2(3H)-furanone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O3/c1-4(7)5-2-3-6(8)9-5/h4-5,7H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CC(O)C1CCC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 5-(1-hydroxyethyl)oxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.14 |
| Formel vikt | 130.063 |