Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ SolGel-WAX™ GC Kapillärkolonner
Beskrivning
- Robust kolonn med hög temperatur
- Mindre mottaglig för skador av syre än konventionella WAX-faser
- Låg blödning och inert
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | GC kapillärkolonn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.1 mm |
| Temperaturområde | 30 °C till 260/280 °C |
| Filmtjocklek | 0,1μ m |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Förpackningsmaterial | SolGel-Wax |