Beskrivning
- Tätningskroppslås, med cylinderkåpa, skyddar 5-stiftscylindern från smuts
- Stötdämpande vinylhölje skyddar även målade ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Helt isolerat lås |
| Färg | Svart |
| Material | Mässing |
| Beskrivning | Helt isolerat lås |
| Diameter (metrisk) bygel | 8.5 mm |
| Mått (L x B) | 53.00 x 73.00 mm |
| Höjd (metrisk) | 73 mm |
| Höjd (metrisk) bygel | 24.5 mm |
| Material (bygel) | Härdat stål |
| Antal pins | 5 |
| Visa mer |