Läs mer
Brady™ Helt isolerat lås i massiv mässing
Produktkod. 15623537 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15623537 Blått Paket med 6
11781376 Svart Paket med 6
15613537 Svart Paket med 6
11791376 Blått Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15623537 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805836
I lager
Kroppen och bygeln på detta hänglås är helt isolerade mot elektriska stötar.
  • Tätningskroppslås, med cylinderkåpa, skyddar 5-stiftscylindern från smuts
  • Stötdämpande vinylhölje skyddar även målade ytor
Specifikationer
Produkttyp Helt isolerat lås
Färg Blått
Material Mässing
Beskrivning Helt isolerat lås
Diameter (metrisk) bygel 8.5 mm
Mått (L x B) 53.00 x 73.00 mm
Höjd (metrisk) 73 mm
Höjd (metrisk) bygel 24.5 mm
Material (bygel) Härdat stål
Antal pins 5
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 53 mm