Läs mer
Brady™ Hänglås i massiv mässing
Produktkod. 11711376
Change view
Höjd (metrisk) bygel:
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
Antal pins:
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) bygel Antal pins unitSize
11711376 23,5 mm 5 Paket med 6
15653527 23,5 mm 5 Paket med 6
15643527 14,5 mm 4 Paket med 6
15663527 38,0 mm 5 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11711376 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805828
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Korrosionsbeständig.
  • Innehåller precisionsstiftsystem
Specifikationer
Produkttyp Hänglås i mässing
Alternativt artikelnummer MÄSSING HÄNGLÅS 39 MM SS SCHACKEL 6 PK
Färg Krom
Material Mässing
Beskrivning Mässingshänglås
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
Mått (L x B) 39.00 x 66.00 mm
Höjd (metrisk) 66 mm
Höjd (metrisk) bygel 23,5 mm
Material (bygel) Stål
Antal pins 5
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (metrisk) 39 mm
Bredd (metrisk) bygel 32.5 mm