Läs mer
Brady™ Hänglås i massiv mässing
Produktkod. 15653527
Change view
Höjd (metrisk) bygel:
14,5 mm
23,5 mm
38,0 mm
Antal pins:
4
5
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) bygel Antal pins unitSize
15653527 23,5 mm 5 Paket med 6
11711376 23,5 mm 5 Paket med 6
11701376 14,5 mm 4 Paket med 6
15643527 14,5 mm 4 Paket med 6
15663527 38,0 mm 5 Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15653527 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805828
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Korrosionsbeständig.
  • Innehåller precisionsstiftsystem
Specifikationer
Produkttyp Hänglås i mässing
Alternativt artikelnummer MÄSSING HÄNGLÅS 39 MM SS SCHACKEL 6 PK
Färg Krom
Material Mässing
Beskrivning Mässingshänglås
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
Mått (L x B) 39.00 x 66.00 mm
Höjd (metrisk) 66 mm
Höjd (metrisk) bygel 23,5 mm
Material (bygel) Stål
Antal pins 5
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (metrisk) 39 mm
Bredd (metrisk) bygel 32.5 mm