Läs mer
Brady™ Mässingshänglås
Produktkod. 15603507
Change view
Färg:
Blått
Grå
Gult
Klart
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15603507 Svart Paket med 12
11816083 Svart Paket med 12
11886073 Blått Paket med 12
15663497 Blått Paket med 12
11896073 Klart Paket med 12
15673497 Klart Paket med 12
11726905 Grå Paket med 12
15693497 Grå Paket med 12
11876073 Rött Paket med 12
15653497 Rött Paket med 12
11806083 Gult Paket med 12
15683497 Gult Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15603507 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 051359
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har massiv mässingskropp och bygel som motstår korrosion och gnistor.
  • 6-stiftscylindern erbjuder mer unika nyckelsnitt för bättre manipuleringsmotstånd
  • Lås är skyddade av färgade vinylhöljen som gör det enkelt att färgkoda ditt lockoutprogram
  • Hänglås finns med olika nyckel
  • Låsetiketter säljs separat
  • Två nycklar medföljer varje hänglås
Specifikationer
Produkttyp Mässingshänglås
Alternativt artikelnummer 51359
Färg Svart
Material Mässing
Beskrivning Mässingshänglås
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
Mått (L x B) 43.00 x 60.00 mm
Höjd (metrisk) 21 mm
Höjd (metrisk) bygel 21.00 mm
Material (bygel) Mässing
Antal pins 6
Kvantitet 12 st
Bredd (metrisk) 33.5 mm