Beskrivning
- 6-stiftscylindern erbjuder mer unika nyckelsnitt för bättre manipuleringsmotstånd
- Lås är skyddade av färgade vinylhöljen som gör det enkelt att färgkoda ditt lockoutprogram
- Hänglås finns med olika nyckel
- Låsetiketter säljs separat
- Två nycklar medföljer varje hänglås
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mässingshänglås |
| Alternativt artikelnummer | 51357 |
| Färg | Gult |
| Material | Mässing |
| Beskrivning | Mässingshänglås |
| Diameter (metrisk) bygel | 6.5 mm |
| Mått (L x B) | 43.00 x 60.00 mm |
| Höjd (metrisk) | 21 mm |
| Höjd (metrisk) bygel | 21.00 mm |
| Material (bygel) | Mässing |
| Visa mer |