Läs mer
Brady™ Solid mässingshus och fäste hänglås
Produktkod. 15673527 Handla allt Brady Produkter
Change view
Kvantitet:
6-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15673527 6-pack Paket med 6
1 options
Produktkod. 15673527 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805830
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifikationer
Produkttyp Hänglås i mässing
Alternativt artikelnummer MÄSSING HÄNGLÅS 49 MM SS SCHACKEL 6 PK
Färg Krom
Material Mässing
Beskrivning Mässingshänglås
Diameter (metrisk) bygel 7.0 mm
Mått (L x B) 49.00 x 73.00 mm
Höjd (metrisk) 73 mm
Höjd (metrisk) bygel 27.0 mm
Material (bygel) Rostfritt stål
Antal pins 5
Kvantitet 6-pack
Bredd (metrisk) 49 mm
Bredd (metrisk) bygel 49 mm