Beskrivning
(Detta är den föreslagna ersättningen för 3280)
Dessa sterila solida engångslock av polyeten med hög densitet är designade för att passa Corning™ 500 mL, 1 L och 3 L engångsspinnarkolvar (kat.nr. 3153, 3561 och 3563). De passar också Corning engångsflaskor av polystyren och polykarbonat samt glasflaskor med GL45-gänga.
- 33 mm gängad kåpa
- Ventilerad lock har 0,2μ m porer icke-vätbart (hydrofobt) membran förseglat direkt på locket
- Tillåter gasutbyte samtidigt som risken för kontaminering minimeras
- Steriliserad med gammabestrålning
Specifikationer
Specifikationer
| nr per ärende | 4 |
| Produkttyp | Solid mössa |
| Sterilitet | Sterila |