Läs mer
Gilac™ Solid behållare med påsatt lock
Solid behållare med påsatt lock har ett gångjärnsanslutet lock för att bättre skydda innehållet utan risk att tappa locket. En idealisk behållare för transport av servis.
Brand: Gilac™ G121003
982.10 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Rejäl behållare med gångjärnsanslutet lock för att bättre skydda innehållet.
- Ingen risk att tappa locket.
- Idealisk behållare för transport av servis.
- Designad med släta sidor för enkel rengöring.
- Ergonomiska integrerade handtag på alla fyra sidor.
- Stapelbar behållare med vertikal förstärkning för större hållbarhet.
- Kompatibel med 600 x 400 dockor för enkel transport.
- Lättförslutna lock med sladd för att förhindra stöld.
Specifikationer
Förvaringsväska | |
Grå | |
11,9 gal. | |
Gångjärnsfast lock |
Polypropen | |
Rektangulär | |
45 L | |
600 x 400 x 246 mm |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Gilac™ Solid behållare med påsatt lock > Solid behållare med påsatt lock; Mått (L x B x H): 600 x 400 x 246 mm; Kapacitet: 45 L; Färg: Grå
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering