Läs mer
Gilac™ Solid behållare med lock
Produktkod. 17918471
Change view
Kapacitet (metrisk):
27 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17918471 27 l
1 options
Produktkod. 17918471 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G180638
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    871.12 SEK
    576.39 SEK / Paket med 1
    Save 294.73 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 01-12-2026
Solid behållare med lock lämplig för förvaring av servis.
  • Rejäl behållare med lock.
  • Lämplig för förvaring av serviser.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 7,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 27 l
Förslutningstyp Lock
Färg Blått
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Behållare
Mått (L x B x H) 400 x 300 x 337 mm
Längd (metrisk) 400 mm
Längd (engelska) 15,7 tum
Bredd (metrisk) 300 mm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Höjd (metrisk) 337 mm
Höjd (engelska) 13,3 tum