Läs mer
Gilac™ Solid låda
Beskrivning
- Solid låda.
- För storkök och krögare: lagerlåda för råvaror.
- Stapling med och utan lock, maximal staplingshöjd.
- Innovativ design för ännu större bekvämlighet:
- Rundade hörn och botten för enkel rengöring.
- Optimerade sidoförstärkningar gör att du kan anpassa lådor med din logotyp.
- Rundade ytterhörn garanterar en skadefri arbetsmiljö.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Rött |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Spjällåda |
| Mått (L x B x H) | 600 x 400 x 90 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Längd (engelska) | 23,6 tum |
| Visa mer |