Läs mer
Gilac™ Solid låda
Produktkod. 17998601
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 l
14 l
15 l
23 l
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Färg:
Blått
Genomskinligt
Grå
Gult
Klart
Rött
Vitt
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Färg
17998601 9 l 300 x 400 x 100 mm Vitt
17918491 9 l 600 x 400 x 55 mm Vitt
17978781 14 l 600 x 400 x 76 mm Vitt
17938701 14 l 600 x 400 x 76 mm Blått
17918561 14 l 600 x 400 x 76 mm Rött
17918401 14 l 600 x 400 x 76 mm Gult
17948611 15 l 600 x 400 x 90 mm Genomskinligt
17948491 15 l 600 x 400 x 90 mm Vitt
17958791 15 l 600 x 400 x 90 mm Klart
17968701 15 l 600 x 400 x 90 mm Gult
17958611 15 l 600 x 400 x 90 mm Blått
17988951 23 l 600 x 400 x 130 mm Vitt
17978691 15 l 600 x 400 x 90 mm Rött
17958391 15 l 600 x 400 x 90 mm Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 17998601 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G1794511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.35 SEK
    122.56 SEK / Paket med 1
    Save 52.79 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Solid Crate är designad för storkök, krögare, bagare, konditorer. Förvaringslåda för råvaror, bakverk och chokladlister. Stapling med och utan lock, rundade hörn och platt botten för enkel rengöring.
  • Solid låda.
  • För storkök och krögare: lagerlåda för råvaror.
  • Stapling med och utan lock, maximal staplingshöjd.
  • Innovativ design för ännu större bekvämlighet:
    • Rundade hörn och botten för enkel rengöring.
    • Optimerade sidoförstärkningar gör att du kan anpassa lådor med din logotyp.
    • Rundade ytterhörn garanterar en skadefri arbetsmiljö.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 l
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Vitt
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Spjällåda
Mått (L x B x H) 300 x 400 x 100 mm
Längd (metrisk) 300 mm
Längd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Höjd (metrisk) 100 mm
Höjd (engelska) 3,9 tum.