Läs mer
Thermo Scientific™ Solid dörralternativ för stor kammare
Produktkod. 16471125 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 16471125
Brand: Thermo Scientific™ 1900665
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydd för dina ljuskänsliga prover
Rejäl ytterdörr för Thermo Scientific™ kammare - ersätter standard yttre glasdörr för att skydda prover mot ljus. Rekommenderas för ljuskänsliga applikationer. Fabriksinstallerat tillval, beställ i kombination med miljökammare. F
  • Ersätter standard yttre glasdörr för att skydda prover mot ljus
  • Rekommenderas för ljuskänsliga applikationer
  • Fabriksinstallerat tillval, beställ i kombination med miljökammare
  • Välj baserat på storleken på kammaren: liten (för 311 L / 11 cu. ft. modeller) eller stor (för 821 L / 29 cu.ft. modeller)
  • Valfri inre glasdörr möjliggör visuell kontroll av prover utan större störningar av temperatur/fuktighetsnivåer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Solid dörr för storkammare, ersätter standard ytterglasdörr, fabriksmonterad
För användning med (utrustning) beställa med kammarmodellerna 3920, 3940, 3948, 3960, 3962
Belysning LED
Typ Tillbehör, massiv dörr
Dörr stil Rejäl dörr för stor kammare
För användning med (applikation) ljuskänsliga applikationer
Inkluderar Fabriksmonterad massiv dörr