Läs mer
Thermo Scientific™ Solid dörralternativ med inre glasdörr för liten kammare
Produktkod. 16401135 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Dörr stil:
Solid med inre glas
Produktkod. Dörr stil
16401135 Solid med inre glas
1 options
Produktkod. 16401135 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 1900668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30422.52 SEK
    27917.43 SEK / Paket med 1
    Save 2505.09 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-02-2027
Skydd för dina ljuskänsliga prover
Solid ytterdörr för Thermo Scientific™ kammare – ersätter standard yttre glasdörr för att skydda prover mot ljus. Rekommenderas för ljuskänsliga tillämpningar. Fabriksmonterat alternativ, vänligen beställ i kombination med miljökammare. F
  • Ersätter standard yttre glasdörr för att skydda prover mot ljus
  • Rekommenderas för ljuskänsliga applikationer
  • Fabriksinstallerat tillval, beställ i kombination med miljökammare
  • Välj baserat på storleken på kammaren: liten (för 311 L / 11 cu. ft. modeller) eller stor (för 821 L / 29 cu.ft. modeller)
  • Valfri inre glasdörr möjliggör visuell kontroll av prover utan större störningar av temperatur/fuktighetsnivåer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Massiv dörr med inre glasdörr för liten kammare, ersätter standard yttre glasdörr, fabriksmonterad
För användning med (utrustning) Kammarmodeller 3911, 3907
Belysning LED
Typ Solid dörr-alternativ
Dörr stil Solid med inre glas
För användning med (applikation) inkubation, ljuskänsliga applikationer
Inkluderar Fabriksmonterad massiv dörr med innerglasdörr