Läs mer
Thermo Scientific™ Solid dörralternativ för liten kammare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Dörr stil:
Solid dörr för liten kammare
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rejäl ytterdörr för Thermo Scientific™ kammare - ersätter standard yttre glasdörr för att skydda prover mot ljus. Rekommenderas för ljuskänsliga applikationer. Fabriksinstallerat tillval, beställ i kombination med miljökammare. F
- Ersätter standard yttre glasdörr för att skydda prover mot ljus
- Rekommenderas för ljuskänsliga applikationer
- Fabriksinstallerat tillval, beställ i kombination med miljökammare
- Välj baserat på storleken på kammaren: liten (för 311 L / 11 cu. ft. modeller) eller stor (för 821 L / 29 cu.ft. modeller)
- Valfri inre glasdörr möjliggör visuell kontroll av prover utan större störningar av temperatur/fuktighetsnivåer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Solid dörr för liten kammare, ersätter standard yttre glasdörr, fabriksmonterad |
| För användning med (utrustning) | beställ med kammarmodellerna 3911, 3907 |
| Belysning | LED |
| Typ | Tillbehör, massiv dörr |
| Dörr stil | Solid dörr för liten kammare |
| För användning med (applikation) | ljuskänsliga applikationer |
| Inkluderar | Fabriksmonterad massiv dörr |