Läs mer
Thermo Scientific™ Solid dörralternativ med inre glasdörr för stor kammare
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Dörr stil:
Massiv dörr med inre glasdörr för stor kammare
Beskrivning
Rejäl ytterdörr för Thermo Scientific™ kammare - ersätter standard yttre glasdörr för att skydda prover mot ljus. Rekommenderas för ljuskänsliga applikationer. Fabriksinstallerat tillval, beställ i kombination med miljökammare. F
- Ersätter standard yttre glasdörr för att skydda prover mot ljus
- Rekommenderas för ljuskänsliga applikationer
- Fabriksinstallerat tillval, beställ i kombination med miljökammare
- Välj baserat på storleken på kammaren: liten (för 311 L / 11 cu. ft. modeller) eller stor (för 821 L / 29 cu.ft. modeller)
- Valfri inre glasdörr möjliggör visuell kontroll av prover utan större störningar av temperatur/fuktighetsnivåer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Solid dörr med inre glasdörr för stor kammare, ersätter standard yttre glasdörr, fabriksmonterad |
| För användning med (utrustning) | beställa med kammarmodellerna 3920, 3940, 3948, 3960, 3962 |
| Belysning | LED |
| Typ | Tillbehör, massiv dörr |
| Dörr stil | Massiv dörr med inre glasdörr för stor kammare |
| För användning med (applikation) | inkubation, ljuskänsliga applikationer |
| Inkluderar | Fabriksmonterad massiv dörr med innerglasdörr |