Läs mer
Buffertkapslar, pH 4,00, röda, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11414639 Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
50 kapslar
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11414639
Brand: Reagecon CP1040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Presenteras som en lättanvänd, färgkodad kapsel. Reagecon™ Buffertlösning, pH 4,00, Röd testas vid 25 C med °användning av en ISO 17025 ackrediterad metod och är NIST spårbart. Varje kapsel utan konserveringsmedel löses snabbt i 100 ml vatten för att bilda en mycket noggrann kalibrerings- och kontrolllösning.
Dessa pH-buffertkapslar uppfyller samma kvalitetskriterier som färdiga buffertlösningar för att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar, tillsammans med bekvämligheten och kostnadsbesparingarna med kapselform.
  • Färgkodad för enkel identifiering
  • Lätt att använda —löser sig snabbt i 100 ml destillerat vatten
  • Lätt att förvara och transportera med förlängd hållbarhet
  • Noggrannhet till± 0,02 pH-enheter
  • Spårbar till SRM för NIST
  • Certifiering till ISO 9001:2008
  • Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Färg Rött
Analyscertifikat Yes
Densitet 1g/cm3
pH 4.00 ±0.02
Fysisk form Fast
Kvantitet 50 kapslar
Odör Odorless
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Miscibility with water: Soluble