Läs mer
Buffertkapslar, pH 4,00, röda, Reagecon™
Kvantitet:
50 kapslar
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Dessa pH-buffertkapslar uppfyller samma kvalitetskriterier som färdiga buffertlösningar för att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar, tillsammans med bekvämligheten och kostnadsbesparingarna med kapselform.
- Färgkodad för enkel identifiering
- Lätt att använda —löser sig snabbt i 100 ml destillerat vatten
- Lätt att förvara och transportera med förlängd hållbarhet
- Noggrannhet till± 0,02 pH-enheter
- Spårbar till SRM för NIST
- Certifiering till ISO 9001:2008
- Ackrediterad till ISO 17025
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Analyscertifikat | Yes |
| Densitet | 1g/cm3 |
| pH | 4.00 ±0.02 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 50 kapslar |
| Odör | Odorless |
| Spårbarhet till NIST | Yes |
| Löslighetsinformation | Miscibility with water: Soluble |