Läs mer
Gilac™ Solid hygienpall
Produktkod. 17918631
Change view
Färg:
Grå
Produktkod. Färg
17918631 Grå
1 options
Produktkod. 17918631 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G052221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4578.00 SEK
    3224.12 SEK / Paket med 1
    Save 1353.88 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Solid Hygiene Pallet är designad för förvaring av livsmedel på golvnivå. Lämplig för ett flertal användningsområden.
  • Solid plastpall.
  • För förvaring av livsmedel på golvnivå.
  • Lämplig för ett flertal användningsområden.
  • Solid slät flak för enkel rengöring.
  • Fots bredd: 10 cm.
  • Avstånd mellan de 3 foten (pallbredd): 25 cm. Totalt: 80 cm
  • Lateral fotlängd: 19 cm
  • Centralfotslängd: 14 cm
  • Avstånd mellan de 3 fot (palllängd): 34 cm. Totalt: 120 cm
  • Lastkapacitet vid stillastående: 4 500 kg
  • Lastkapacitet i rörelse: 1 250 kg
  • Lastkapacitet på ställ: 1 000 kg
Specifikationer
Produkttyp Aero Tote Pall
Färg Grå
Mått (L x B) 1200 x 800 mm
Höjd (engelska) 6,3 tum
Höjd (metrisk) 161 mm
Längd (engelska) 47,2 tum
Längd (metrisk) 1200 mm
Bredd (engelska) 31,5 tum
Bredd (metrisk) 800 mm