Läs mer
Fisherbrand™ Bultar av massivt neoprengummi
Produktkod. 11547093 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Topp:
4,5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
20,3 mm
22,5 mm
28,5 mm
31 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Längd (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten Diameter (metrisk) Topp Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11547093 10 mm 12,5 mm 20 mm Paket med 20
11587093 17 mm 20,3 mm 26 mm Paket med 20
11557093 11 mm 14 mm 24 mm Paket med 20
11597093 19 mm 22,5 mm 28 mm Paket med 10
11527103 25 mm 28,5 mm 28 mm Paket med 10
11537103 27 mm 31 mm 32 mm Paket med 10
11567103 33 mm 38,5 mm 38,5 mm Paket med 5
11597103 39 mm 44,5 mm 38,5 mm Paket med 5
11517113 43 mm 49 mm 42 mm Paket med 2
11537113 49 mm 55 mm 42 mm Paket med 2
11587083 4 mm 5,8 mm 14 mm Paket med 50
11547113 53 mm 59,5 mm 45,5 mm Varje
11557113 57 mm 64 mm 49 mm Varje
11567113 62 mm 69 mm 49 mm Varje
11577113 67 mm 74 mm 49 mm Varje
11507093 6 mm 8 mm 16 mm Paket med 20
11587113 71 mm 78 mm 49 mm Varje
11597113 75 mm 85 mm 54 mm Varje
11517093 7 mm 9 mm 16 mm Paket med 20
11537093 9 mm 11,5 mm 20 mm Paket med 20
11507123 79 mm 89 mm 54 mm Varje
11517123 86 mm 96 mm 54 mm Varje
11527123 92 mm 102 mm 54 mm Varje
11537123 99 mm 109 mm 54 mm Varje
11577083 3 mm 4,5 mm 12 mm Paket med 50
10587064 3 mm 4,5 mm 12 mm Paket med 50
11567093 13 mm 16 mm 24 mm Paket med 20
10265114 13 mm 16 mm 24 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Product Code. 11547093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.97 SEK
    64.36 SEK / Paket med 20
    Save 30.61 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
Används för laboratorieändamål.
  • Tillverkad av neoprengummi
  • Hårdheten är 46/55 IRHD
Specifications
För användning med (applikation) För laboratoriebruk
Hårdhet 46/55 IRHD
Längd (metrisk) 20 mm
Kvantitet 20/Pk.
Färg Grå
Diameter (metrisk) Botten 10 mm
Diameter (metrisk) Topp 12,5 mm
Material Neopren
Produkttyp Propp