Läs mer
- Home
- Products
- Stoppare och förslutningar
- Stoppare
- Fisherbrand™ Bultar av massivt neoprengummi
Fisherbrand™ Bultar av massivt neoprengummi
Produktkod. 11567093 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Topp:
4,5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
20,3 mm
22,5 mm
28,5 mm
31 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Längd (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
28 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Botten | Diameter (metrisk) Topp | Längd (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 11567093 | 13 mm | 16 mm | 24 mm | Paket med 20 |
| 11547093 | 10 mm | 12,5 mm | 20 mm | Paket med 20 |
| 11587093 | 17 mm | 20,3 mm | 26 mm | Paket med 20 |
| 11557093 | 11 mm | 14 mm | 24 mm | Paket med 20 |
| 11597093 | 19 mm | 22,5 mm | 28 mm | Paket med 10 |
| 11527103 | 25 mm | 28,5 mm | 28 mm | Paket med 10 |
| 11537103 | 27 mm | 31 mm | 32 mm | Paket med 10 |
| 11567103 | 33 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | Paket med 5 |
| 11597103 | 39 mm | 44,5 mm | 38,5 mm | Paket med 5 |
| 11517113 | 43 mm | 49 mm | 42 mm | Paket med 2 |
| 11537113 | 49 mm | 55 mm | 42 mm | Paket med 2 |
| 11587083 | 4 mm | 5,8 mm | 14 mm | Paket med 50 |
| 11547113 | 53 mm | 59,5 mm | 45,5 mm | Varje |
| 11557113 | 57 mm | 64 mm | 49 mm | Varje |
| 11567113 | 62 mm | 69 mm | 49 mm | Varje |
| 11577113 | 67 mm | 74 mm | 49 mm | Varje |
| 11507093 | 6 mm | 8 mm | 16 mm | Paket med 20 |
| 11587113 | 71 mm | 78 mm | 49 mm | Varje |
| 11597113 | 75 mm | 85 mm | 54 mm | Varje |
| 11517093 | 7 mm | 9 mm | 16 mm | Paket med 20 |
| 11537093 | 9 mm | 11,5 mm | 20 mm | Paket med 20 |
| 11507123 | 79 mm | 89 mm | 54 mm | Varje |
| 11517123 | 86 mm | 96 mm | 54 mm | Varje |
| 11527123 | 92 mm | 102 mm | 54 mm | Varje |
| 11537123 | 99 mm | 109 mm | 54 mm | Varje |
| 11577083 | 3 mm | 4,5 mm | 12 mm | Paket med 50 |
| 10587064 | 3 mm | 4,5 mm | 12 mm | Paket med 50 |
| 10265114 | 13 mm | 16 mm | 24 mm | Paket med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Produktkod.
11567093
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
109.24 SEK
80.08 SEK / Paket med 20
Save 29.16 SEK
26% Av
Beräknad leverans: 06-10-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För laboratoriebruk |
| Hårdhet | 46/55 IRHD |
| Längd (metrisk) | 24 mm |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Botten | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 16 mm |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Bung |