Läs mer
Fisherbrand™ Bultar av massivt neoprengummi
Produktkod. p-8011954 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diameter (metrisk) Topp:
4.5 mm
5.8 mm
8 mm
9 mm
11.5 mm
12.5 mm
14 mm
16 mm
20.3 mm
22.5 mm
28.5 mm
31 mm
38.5 mm
44.5 mm
49 mm
55 mm
59.5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Längd (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38.5 mm
42 mm
45.5 mm
49 mm
54 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11547093
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för laboratorieändamål.
  • Tillverkad av neoprengummi
  • Hårdheten är 46/55 IRHD
Specifikationer
För användning med (applikation) För laboratoriebruk
Hårdhet 46/55 IRHD
Längd (metrisk) 20 mm
Kvantitet 20/Pk.
Färg Grå
Diameter (metrisk) Botten 10 mm
Diameter (metrisk) Topp 12.5 mm
Material Neopren
Produkttyp Propp