Läs mer
Sonics Materials™ Solid sond
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Amplitud | 58μ m |
| Produkttyp | Digital dispergerare |
| Diameter (metrisk) | 19 mm |
| Längd (metrisk) | 127 mm |
| Intensitet | Intermediär |
| Förpackningsmängd | 1 st |