Läs mer
Sonics Materials™ Solid sond
Produktkod. 10569602
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10569602
Brand: Sonics Materials™ 6300219
Bara null kvar
Specifikationer
Amplitud 114μ m
Produkttyp Övre glidlager
Diameter (metrisk) 13 mm
Längd (metrisk) 139 mm
Intensitet Hög
Förpackningsmängd 1 st