Beskrivning
- Chemically resistant, inert, and leak-free
- Can be used in temperatures up to 280°C (540°F)
- Solid PTFE rod with a tapered end
- Will not scratch
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Beskrivning | Solid PTFE |
| För användning med (applikation) | Mixing of various chemicals |
| Vikt (metrisk) | 25g |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Kvantitet | 2/Pk. |