Läs mer
Fisherbrand™ Solid PTFE omrörarstav
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
250 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Beskrivning | Fast PTFE |
| För användning med (applikation) | Blandning av olika kemikalier |
| Vikt (metrisk) | 25g |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Kvantitet | 2/Pk. |