Läs mer
AMPri™ SolidSafety ChemN Special Nitrilhandskar
Produktkod. 16637405
Change view
Storlek:
Betydande
X-large
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16637405 Betydande
16667405 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16637405 Leverantör AMPri™ Leverantörsnummer 81303L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
SolidSafety ChemN Special Nitrile Skyddshandskar är silikonfria och tillverkade av en speciell polymer som ger god kemisk och fysikalisk beständighet, samt bevisad resistens mot mikroorganismer.
  • Kategori III
  • Medicinsk utrustning klass I
  • Matklass
  • Kemisk och fysikalisk beständighet
  • Bevisad resistens mot mikroorganismer
  • Silikonfri
  • Mjuk, bekväm passform, bärkomfort
  • Vera bra grepp, även om den används i fuktiga eller våta miljöer
  • Icke-steril
  • Pulverfri
  • Färg: grön
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420, EN 455, EN 374/Typ B (JKPT), Livsmedelskvalitet enligt förordning (EU) 1935/2004, PPE Kategori III, Medicinsk produkt Klass I enligt förordning (EU) 2016/745
AQL 0.65
Färg Klart
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Storlek Betydande
Längd (metrisk) 240 mm