Läs mer
AMPri™ SolidSafety ChemN Special Nitrilhandskar
Beskrivning
- Kategori III
- Medicinteknisk Klass I
- Livsmedelskvalitet
- Kemisk och fysikalisk resistens
- Bevisad resistens mot mikroorganismer
- Silikonfri
- Mjuk, bekväm passform, bärkomfort
- Vera har bra grepp, även om det används i fuktiga eller fuktiga miljöer
- Icke-steril
- Puderfritt
- Färg: grön
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420, EN 455, EN 374/Typ B (JKPT), livsmedelskvalitet enligt förordning (EU) 1935/2004, PPE kategori III, medicinteknisk utrustning klass I enligt förordning (EU) 2016/745 |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Grön |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Powder Free |
| Storlek | X-large |
| Längd (metrisk) | 240 mm |