missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Solifenacin-d5 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30414710
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414710 1 mg
30423776 25 mg
30415958 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30414710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6767021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1426174-05-1
Molekylformel C23 2H5 H21 N2 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 403.96
Synonym (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-d5-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Acid (3R)-1-Azabicyclo-[2.2.2]oct-3-yl Ester Hydrochloride
IUPAC-namn [(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl] (1S)-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylate;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c([C@@H]2N(CCc3ccccc23)C(=O)O[C@H]4CN5CCC4CC5)c([2H])c1[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Solifenacin-d5 Hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C23H26N2O2.ClH/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1H/t21-,22-;/m0./s1/i1D,2D,3D,7D,8D;
Formel vikt 403.2075
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.