Learn More
Solifenacin EP Impurity A, Mikromol™
Description
Solifenacin EP Impurity A
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| CAS | 118864-75-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H15 N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (1S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, Solifenacin Succinate Imp. A (EP), Solifenacin Imp. A (EP), Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-, (S)-, (+)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (-)-(S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylisoquinoline, (1S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (S)-(+)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, Solifenacin Succinate Impurity A, Solifenacin Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m0/s1 |
| LEDER | C1Cc2ccccc2[C@@H](N1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1S)-1-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline |
| Show More |