Läs mer
Solifenacin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Solifenacin Hydrochloride |
| CAS | 180468-39-7 |
| Molekylformel | C23 H26 N2 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid','3,4-dihydro-1-phenyl-','(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester','hydrochloride (1:1)','(1S)-, 2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid','3,4-dihydro-1-phenyl-','(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester','monohydrochloride','(1S)- (9CI), 2(1H)-Isoquinolinecarboxylic acid','3,4-dihydro-1-phenyl-','1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl ester','monohydrochloride','[R-(R*,S*)]-, Solifenacin hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C23H26N2O2.ClH/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1H/t21-,22-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3CCc4ccccc4[C@@H]3c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | [(3R)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-yl] (1S)-1-phenyl-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.93 |
| Formel vikt | 398.1761 |