Läs mer
Solifenacin, MedChemExpress
Produktkod. 16494157
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16494157 50 mg
16443776 25 mg
16408278 10 mg
16408006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494157 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYA0034
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Solifenacin (YM905 free base) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Solifenacin (YM905 free base) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Solifenacin
CAS 242478-37-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H26N2O2
Kvantitet 50 mg
Synonym YM905 free base
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (137.95 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(O[C@@]1([H])C[N@]2CC[C@@H]1CC2)N3CCC4=CC=CC=C4[C@@H]3C5=CC=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 362.46
Formel vikt 362.46
Procent renhet 99.6%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation