Läs mer
Solifenacin Succinate, MedChemExpress
Beskrivning
Solifenacin Succinate (YM905) is a novel muscarinic receptor antagonist with pKis of 7.6, 6.9 and 8.0 for M1, M2 and M3 receptors, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Solifenacin Succinate |
| CAS | 242478-38-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H32N2O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | YM905 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (208.09 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.09 mM) |
| LEDER | O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@H](C4=C(CC3)C=CC=C4)C5=CC=CC=C5.O=C(CCC(O)=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 480.55 |
| Visa mer |