Läs mer
Mapa Professional Solo 980 engångshandske
Beskrivning
Komfort:
- Designad för komfort och flexibilitet
Produktivitet:
- Steniga fingertoppar ger bättre grepp
Ytterligare förmåner:
- Ger pålitligt skydd mot ett brett spektrum av kemikalier, inklusive isopropanol och vissa formuleringar av Skydrol™ och Diestone™ .
Hudskydd:
- Latexfritt för att minimera allergirisker
- Pulverfritt för att minska kontaminering
- Rekommenderas för användning i oljiga industrimiljöer
Standarder:
- EN 374 Typ B: JKPT
- EN 421:2010
- Lämplig för kontakt med mat (Livsmedelsförsörjning - Europa)
- Kategori III
- Risktyper: Flytande, Kemisk, Livsmedelsförsörjning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE Kategori 3 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell, Lab, Sjukvård |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullt texturerad |
| Finger Thickness (English) | 7.8 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.20 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |