Läs mer
Mapa Professional Solo 980 engångshandske
Produktkod. 30533554
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30533554 9
30533550 6
30533556 7
30533548 8
30533562 10
30533557 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30533554 Leverantör Mapa Professional Leverantörsnummer 34980459
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 SEK
    172.17 SEK / 25 par
    Save 151.83 SEK
    46% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tjocka nitrilhandskar som ger både fingerfärdighet och motståndskraft, lämpliga för olika tillämpningar.
Komfort:
  • Designad för komfort och flexibilitet
Produktivitet:
  • Steniga fingertoppar ger bättre grepp
Ytterligare förmåner:
  • Ger pålitligt skydd mot ett brett spektrum av kemikalier, inklusive isopropanol och vissa formuleringar av Skydrol™ och Diestone™ .
Hudskydd:
  • Latexfritt för att minimera allergirisker
  • Pulverfritt för att minska kontaminering
  • Rekommenderas för användning i oljiga industrimiljöer
Standarder:
  • EN 374 Typ B: JKPT
  • EN 421:2010
  • Lämplig för kontakt med mat (Livsmedelsförsörjning - Europa)
  • Kategori III
  • Risktyper: Flytande, Kemisk, Livsmedelsförsörjning
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Kategori 3
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell, Lab, Sjukvård
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fullt texturerad
Finger Thickness (English) 7,8 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 7,8 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 7,8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Handske manschettstil Rullade
Motståndskraftig mot Kemikalier
Längd (metrisk) 30 cm
Produktlinje Solo 980