Läs mer
Mapa Professional Solo 998 engångshandske
Produktkod. 30533566
Change view
Storlek:
6
7
8
9
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30533566 6
30533563 7
30533545 8
30533559 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30533566 Leverantör Mapa Professional Leverantörsnummer 34998006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    348.00 SEK
    193.44 SEK / 50 par
    Save 154.56 SEK
    44% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Engångshandskar med optimal flexibilitet och fingerfärdighet
Komfort: Utmärkt fingerfärdighet tack vare flexibiliteten hos naturlig latex.
Praktiskt: Lätt att ta på och av, skydd anpassat för kortvarig användning.
Garanterad kvalitet: Silikonfritt för att förhindra spår och defekter på metallplåt och glas innan målning.
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Kategori 3
Kemoterapeutisk klassad Nej
Klorerad Nej
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab, Industriell, Sjukvård
AQL 1.5
Färg Grädde
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Smidigt
Finger Thickness (English) 7,8 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 mm
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,8 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Latexhandskar för engångshandskar
Storlek 6
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 7,8 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.20 mm
Handske manschettstil Rullade
Greppdesign Sten präglad
Motståndskraftig mot Kemikalier
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Produktlinje Solo 998