Läs mer
Mapa Professional Solo 999 engångshandske
Produktkod. 30533558
Change view
Storlek:
7
Produktkod. Storlek
30533558 7
1 options
Produktkod. 30533558 Leverantör Mapa Professional Leverantörsnummer 34999457
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00 SEK
    175.09 SEK / 50 par
    Save 153.91 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Engångshandskar med optimal flexibilitet och fingerfärdighet
Komfort: Erbjuder utmärkt fingerfärdighet tack vare minskad materialtjocklek.
Praktiskt värde: Lätt att ta på och ta bort.
Kvalitetssäkring: Silikonfri för att undvika märken eller defekter på metall- och glasytor innan målning.
Hudskydd: Lämpligt för personer som är känsliga för naturliga latexproteiner.
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Kategori 3
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell, Lab, Sjukvård
AQL 1.5
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk
Exteriör finish Fullt texturerad
Finger Thickness (English) 4 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek 7
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Handske manschettstil Rullade
Motståndskraftig mot Kemikalier
Längd (metrisk) 29 cm
Produktlinje Solo 999